Stampa…
10-Undecen-1-ol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
A14002.14 A14002.22 A14002.36
A14002.14EA 33.9 EUR
A14002.14 A14002.22 A14002.36
10-Undecen-1-ol ≥99%
10-Undecen-1-ol
Purity: 99% CAS No.: 112-43-6 Molecular Formula: C11H22O Formula Weight: 170.30 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4500 Melting Point: -3° Boiling Point: 132-133°/15mm Beilstein Reference: 1753225 MDL No.: MFCD00004750
Formula: C₁₁H₂₂O
Peso molecolare: 170,3 g/mol
Punto di ebollizione: 132…133 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,848
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004750
CAS Number: 112-43-6
EINECS: 203-971-0