Stampa…
10-Undecen-1-ol 98+% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
388990250 388991000
ACRO388990250EA 34.3 EUR
ACRO388990250 ACRO388991000
10-Undecen-1-ol 98+% stabilizzato
10-Undecen-1-ol
Formula: C₁₁H₂₂O
Punto di ebollizione: 245…248 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,846 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004750
CAS Number: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic)