Stampa…

Citraconic anhydride ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione

L05238.14 L05238.22 L05238.36
L05238.14EA 27.1 EUR
L05238.14 L05238.22 L05238.36
Citraconic anhydride ≥98%
Citraconic anhydride

Purity: 98% CAS No.: 616-02-4 Molecular Formula: C5H4O3 Formula Weight: 112.08 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4710 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 1835 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005522

Formula: C₅H₄O₃
Punto di ebollizione: 213…214 °C
Punto di fusione: 7…8 °C
Densità: 1,243
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005522
CAS Number: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR