1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diethylene glycol divinyl ether, 1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethylene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethene, Diethyleneglycoldivinylether, (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethene
Stabilization:
Stabilised with potassium hydroxide 0,1%
Stabilized 0.1% potassium hydroxide
Purity: 98%
CAS No.: 764-99-8
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -21°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1752316
MDL No.: MFCD00054610
Formula:
H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂ Peso molecolare: 158,2 g/mol Punto di ebollizione: 198…199 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 0,968 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054610 CAS Number: 764-99-8 EINECS: 212-133-3 |