Iodoethylene tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 85%
CAS No.: 593-66-8
Molecular Formula: H2C=CHI
Formula Weight: 153.95
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00039404
Formula:
C₂H₃I Punto di ebollizione: 55…56 °C Densità: 2,080 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039404 CAS Number: 593-66-8 EINECS: 209-801-1 |