Acido fumarico NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Attenzione
|
8.17073.1000
8.17073.9050
8.17073.1000EA
158
EUR
8.17073.1000
8.17073.9050
Acido fumarico NF, SAFC®
Acido fumarico
Formula:
C₄H₄O₄ Punto di ebollizione: 356 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 287 °C Densità: 1,625 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 273 °C |
MDL Number:
MFCD00002700 CAS Number: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Merck Index: 13,04308 |