Stampa…
Acido fumarico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
8.00269.0100EA 21.9 EUR
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
Acido fumarico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido fumarico
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116.07 g/mol
Punto di ebollizione: 356
Punto di fusione: 287
Densità: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 273
MDL Number: MFCD00002700
CAS Number: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Visualizza i codici
Solubility 4.9 g/l (20 °C)
Melting Point 287 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (4.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C