Stampa…
Acido fumarico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
A10976.0C A10976.0E A10976.36
A10976.0CEA 189 EUR
A10976.0C A10976.0E A10976.36
Acido fumarico ≥99%
Acido fumarico
Purity: 99% CAS No.: 110-17-8 Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H Formula Weight: 116.07 Flash Point: 273°(523°F) Odour: Odourless pH: 2.1 Melting Point: ca 299° subl. Beilstein Reference: 605763 Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00002700
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116.07 g/mol
Punto di ebollizione: 356
Punto di fusione: ∼ 299 °C (subl.)
Densità: 1.625
Flash Pt: 273 °C (523 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002700
CAS Number: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308