Stampa…
Acido fumarico 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 38.8 EUR
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Acido fumarico 99+%
Acido fumarico
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116.07 g/mol
Punto di ebollizione: 356
Punto di fusione: 295…300 °C (subl.)
Densità: 1.62 g/cm³
Flash Pt: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002700
CAS Number: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)