Citraconic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 498-23-7
Molecular Formula: C5H6O4
Formula Weight: 130.10
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 1722679
Merck Reference: 14,2321
MDL No.: MFCD00078086
Formula:
C₅H₆O₄ Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 88…91 °C Densità: 1,620 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078086 CAS Number: 498-23-7 EINECS: 207-858-7 Merck Index: 14,2321 |