Stampa…
Citraconic acid 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
110430250 110431000 110430050
ACRO110430250EA 53.6 EUR
ACRO110430250 ACRO110431000 ACRO110430050
Citraconic acid 99+%
Citraconic acid
Formula: C₅H₆O₄
Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 88…92 °C (dec.)
Densità: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078086
CAS Number: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Merck Index: 13,02345
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV Lambda max 630 to 635 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.86 to 1.11
Visual transition interval from pH 0.2 (yellow) to pH 1.8 (blue)
BSC Certification Passes