Acido maleico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Pericolo
|
8.17058.1000
8.17058.9025
8.17058.1000EA
320
EUR
8.17058.1000
8.17058.9025
Acido maleico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, SAFC®
Acido maleico
Formula:
C₄H₄O₄ Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 130…131 °C Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 127 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063177 CAS Number: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,05726 |