Acido maleico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 110-16-7
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 605762
Merck Reference: 14,5703
MDL No.: MFCD00063177
Formula:
C₄H₄O₄ Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 132…136 °C Densità: 1,59 Flash Pt: 127 °C (260 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063177 CAS Number: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,5703 |