Stampa…
Acido maleico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
125230010 125231000 125230051 125230250
ACRO125230010EA 65.6 EUR
ACRO125230010 ACRO125231000 ACRO125230051 ACRO125230250
Acido maleico 99%
Acido maleico
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116,07 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 134…138 °C
Densità: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063177
CAS Number: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=c7d9055997eebe6cedcda9f482afb16acfb8da66&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 138 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm