Stampa…
Acido oleico, GPR RECTAPUR®, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
20447.293EA 110 EUR
20447.293 20447.362 20447.460
Acido oleico, GPR RECTAPUR®, purificato
Acido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Peso molecolare: 282.47 g/mol
Punto di ebollizione: 286
Punto di fusione: 16.7 °C
Densità: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00064242
CAS Number: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %