Stampa…
Acido oleico tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
A16663.AU A16663.0J
A16663.AUEA 45.2 EUR
A16663.AU A16663.0J
Acido oleico tech. 90%, grado tecnico
Acido oleico
Purity: 90% CAS No.: 112-80-1 Molecular Formula: C18H34O2 Formula Weight: 282.47 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Clear liquid Density: 0.887 Refractive Index: 1.4610 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: 13-14° Boiling Point: 286°/100mm Beilstein Reference: 1726542 Merck Reference: 14,6828 MDL No.: MFCD00064242
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Peso molecolare: 282.47 g/mol
Punto di ebollizione: 286 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 0.887
Flash Pt: 180
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064242
CAS Number: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 14,6828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM