Acido oleico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(9Z)-9-Octadecenoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 112-80-1
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Physical Form: Liquid
Density: 0.887
Refractive Index: 1.4610
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1726542
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00064242
Formula:
C₁₈H₃₄O₂ Peso molecolare: 282,47 g/mol Punto di ebollizione: 286 °C (100 mmHg) Punto di fusione: 13…14 °C Densità: 0,887 Flash Pt: 180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064242 CAS Number: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 14,6828 |