4-Pentenoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 591-80-0
Molecular Formula: H2C=CH(CH2)2CO2H
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4283
Odour: Pungent
Melting Point: -22°
Boiling Point: 187-189°
Solubility: Soluble in alcohol, Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 1633696
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004408
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 187…189 °C Punto di fusione: –22 °C Densità: 0,891 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004408 CAS Number: 591-80-0 EINECS: 209-732-7 UN: 3265 ADR: 8,III |