Stampa…
Dimethyl fumarate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fumaric acid dimethyl ester
A10402.14 A10402.22 A10402.30
A10402.14EA 28.6 EUR
A10402.14 A10402.22 A10402.30
Dimethyl fumarate ≥99%
Dimethyl fumarate
Purity: 99% CAS No.: 624-49-7 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 192-193° Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00064438
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144,13 g/mol
Punto di ebollizione: 192…193 °C
Punto di fusione: 102…105 °C
Densità: 1,37
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064438
CAS Number: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 14,4287