Dimethyl fumarate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
222180250
222181000
222185000
ACRO222180250EA
34.1
EUR
ACRO222180250
ACRO222181000
ACRO222185000
Dimethyl fumarate 99%
Dimethyl fumarate
Formula:
C₆H₈O₄ Punto di ebollizione: 192…193 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 102…105 °C Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064438 CAS Number: 624-49-7 EINECS: 210-849-0 Merck Index: 13,04308 |
Appearance | White to light beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 107 °C |
GC | ≥98.5 % |
Free acid | ≤1.5 % (as Fumaric acid) |