Stampa…
Dietil fumarato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114380010 114380100 114382500
ACRO114380010EA 206 EUR
ACRO114380010 ACRO114380100 ACRO114382500
Dietil fumarato 98%
Dietil fumarato
Formula: C₈H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 218…219 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1…2 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064455
CAS Number: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %