Dimetil maleato 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
Purity: 96%
CAS No.: 624-48-6
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -19°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 471705
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008459
Formula:
C₆H₈O₄ Peso molecolare: 144,13 g/mol Punto di ebollizione: 204…205 °C Punto di fusione: –19 °C Densità: 1,151 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008459 CAS Number: 624-48-6 EINECS: 210-848-5 ADR: 6.1,III |