Dimetil maleato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈O₄ Punto di ebollizione: 204…205 °C (760 mmHg) Densità: 1,15 g/cm³ Flash Pt: 95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008459 CAS Number: 624-48-6 EINECS: 210-848-5 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥95 % |
Color scale | ≤20 APHA |