Stampa…
Dietil maleato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
L03876.06 L03876.30 L03876.0B
L03876.06EA 21.9 EUR
L03876.06 L03876.30 L03876.0B
Dietil maleato ≥97%
Dietil maleato
Purity: 97% CAS No.: 141-05-9 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Pleasant Melting Point: -11° Boiling Point: 221-224° Beilstein Reference: 1100825 Merck Reference: 14,3123 MDL No.: MFCD00009191
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di ebollizione: 221…224 °C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 1,064
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009191
CAS Number: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 14,3123