Dietil maleato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
Formula:
C₈H₁₂O₄ Peso molecolare: 172.18 g/mol Punto di ebollizione: 225 Punto di fusione: –10 °C Densità: 1.06 g/cm³ Flash Pt: 93 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009191 CAS Number: 141-05-9 EINECS: 205-451-9 Merck Index: 13,03150 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |