Stampa…
Dibutil maleato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Maleic acid dibutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18688.9205 8.18688.9050
8.18688.9205EA 0 EUR
8.18688.9205 8.18688.9050
Dibutil maleato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dibutil maleato
Formula: C₁₂H₂₀O₄
Peso molecolare: 228,29 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Densità: 0,9938 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009447
CAS Number: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility 0.173 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 228.29 g/mol
Boiling Point 280 - 282 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 120 °C
Refractive Index 1.4451 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 3.4 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 280 °C