Stampa…
Dibutil maleato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
353100010 353102500
ACRO353100010EA 59.8 EUR
ACRO353100010 ACRO353102500
Dibutil maleato 97%
Dibutil maleato
Formula: C₁₂H₂₀O₄
Punto di ebollizione: 274…277 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009447
CAS Number: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %