Stampa…
Metile oleato, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
75160-1ML 75160-5ML
75160-1MLEA 92.4 EUR
75160-1ML 75160-5ML
Metile oleato, Supelco®
Metile oleato
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Peso molecolare: 296.49 g/mol
Punto di ebollizione: ∼218.5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009578
CAS Number: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&vid=69c01f3fa323a50f19349d42ce195fc55a38b78d&prid=web&clid=SAPDAM