Stampa…
Metile oleato, grado tecnico C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
L02937.AK L02937.AU
L02937.AKEA 23 EUR
L02937.AK L02937.AU
Metile oleato, grado tecnico C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Metile oleato
CAS No.: 112-62-9 Molecular Formula: C19H36O2 Formula Weight: 296.50 Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 168-170°/2mm Beilstein Reference: 1727037 Merck Reference: 14,6828 MDL No.: MFCD00009578
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Peso molecolare: 296.49 g/mol
Punto di ebollizione: 168…170 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0.876
Flash Pt: 163 °C (325 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009578
CAS Number: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 14,6828