Stampa…
Metile oleato, technical
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 56.6 EUR
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Metile oleato, technical
Metile oleato
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Peso molecolare: 296.49 g/mol
Punto di ebollizione: 186 °C (9 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0.87 g/cm³
Flash Pt: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009578
CAS Number: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %