Stampa…
Etile oleato
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
10008201-50 10008201-1
CAYM10008201-50EA 32.6 EUR
CAYM10008201-50 CAYM10008201-1
Etile oleato
Etile oleato
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009579
CAS Number: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 12,06965