Etile oleato 70%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 70%
CAS No.: 111-62-6
Molecular Formula: C20H38O2
Formula Weight: 310.53
Flash Point:
Formula:
C₂₀H₃₈O₂ Punto di ebollizione: 205…208 °C Punto di fusione: –32 °C Densità: 0,87 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009579 CAS Number: 111-62-6 EINECS: 203-889-5 Merck Index: 12,06965 |