Bisacrilamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05968.0250
8.05968.5000
8.05968.9010
8.05968.0250EA
58.6
EUR
8.05968.0250
8.05968.5000
8.05968.9010
Bisacrilamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bisacrilamide
Formula:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Punto di ebollizione: 125 °C (3,33 hPa) Punto di fusione: 185 °C Densità: 1,235 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 138 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS Number: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 185 °C (decomposition) |
Molar Mass | 154.17 g/mol |
Bulk Density | 200 kg/m3 |
Density | 1.235 g/cm3 (30 °C) |
pH |
|