Stampa…
Bisacrilamide, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
1.10897.0050EA 52.6 EUR
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
Bisacrilamide, Sigma-Aldrich®
Bisacrilamide
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Punto di ebollizione: 125 °C (3,33 hPa)
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
UN: 2811
ADR: 6.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Heavy metals (as Pb) (%) max. 0,001
Identity (IR-Spectrum) passes test
Water (%) max. 0,5