Stampa…
Bisacrilamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
L04694.22 L04694.36
L04694.22EA 41.7 EUR
L04694.22 L04694.36
Bisacrilamide ≥97%
Bisacrilamide
Purity: 97% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154.17 g/mol
Punto di ebollizione: 125
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1.235
Flash Pt: 138
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9