Stampa…
Bisacrilamide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
43701.22 43701.14
43701.22EA 127 EUR
43701.22 43701.14
Bisacrilamide ≥99%
Bisacrilamide
Purity: 99+% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Physical Form: Powder Density: 1.235 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154.17 g/mol
Punto di ebollizione: 125
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1.235
Flash Pt: 138
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM