Stampa…
Bisacrilamide 99+% per biochimica, per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
164790250 164791000 164795000
ACRO164790250EA 61.4 EUR
ACRO164790250 ACRO164791000 ACRO164795000
Bisacrilamide 99+% per biochimica, per elettroforesi
Bisacrilamide
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Punto di ebollizione: 125 °C (3,33 hPa)
Punto di fusione: 185 °C (dec.)
Densità: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.25
pH 5 to 7 (1 % in water)
Acrylic acid ≤0.05 %