Stampa…
Bisacrilamide 96%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
163801000 163805000 163800025
ACRO163801000EA 45.3 EUR
ACRO163801000 ACRO163805000 ACRO163800025
Bisacrilamide 96%, extra puro
Bisacrilamide
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (3,33 hPa)
Punto di fusione: 185 °C (dec.)
Densità: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=d3cd8e5143429fdaf3154a70d70158634356c0d3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %