Acrilamide, Millipore®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Prop-2-enamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃H₅NO Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 84,5 °C Densità: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 138 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS Number: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1, |