Acrilamide 99+% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 79-06-1
Molecular Formula: C3H5NO
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 125°/25mm
Beilstein Reference: 605349
Merck Reference: 14,129
UN No.: 2074
MDL No.: MFCD00008032
Formula:
CH₂=CHCONH₂ Punto di ebollizione: 125 °C (25 mmHg) Punto di fusione: 82…85 °C Densità: 1,322 Flash Pt: 138 °C (280 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS Number: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,129 |