Fumaroyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
165971000
165975000
165970250
ACRO165971000EA
125
EUR
ACRO165971000
ACRO165975000
ACRO165970250
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Formula:
C₄H₂Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 161…164 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –2 °C Densità: 1,41 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000733 CAS Number: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 UN: 1780 ADR: 8,II |
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |