Stampa…
trans-Dicloroetilene ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-1,2-Dicloroetilene
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
L13994.14 L13994.22
L13994.14EA 83.6 EUR
L13994.14 L13994.22
trans-Dicloroetilene ≥98% stabilizzato
trans-Dicloroetilene
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 156-60-5 Molecular Formula: C2H2Cl2 Formula Weight: 96.94 Flash Point: 2°(35°F) Refractive Index: 1.4455 Melting Point: -50° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1420761 Merck Reference: 14,92 UN No.: 1150 MDL No.: MFCD00062942
Formula: C₂H₂Cl₂
Peso molecolare: 96,94 g/mol
Punto di ebollizione: 47…49 °C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,252
Flash Pt: 2 °C (35 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062942
CAS Number: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 14,92