Glyoxalbis(2-hydroxyanil) Indicatore per la determinazione dei metalli, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Formula:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002183 CAS Number: 1149-16-2 EINECS: 214-560-0 |
Appearance | complying |
Identity (IR) | complying |
Residue on ignition | Max. 0.1 % |
Suitable for metal definition | complying |