Stampa…
5,6-Epoxy-1-hexene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Epoxy-5-hexene
372580050 372580250
ACRO372580050EA 44.8 EUR
ACRO372580050 ACRO372580250
5,6-Epoxy-1-hexene 98%
5,6-Epoxy-1-hexene
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 119…121 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –156 °C
Densità: 0,892 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010051
CAS Number: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %