Stampa…
Iodio 0.05 M I2 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
318981-100ML 318981-500ML
318981-100MLEA 51.73 EUR
318981-100ML 318981-500ML
Iodio 0.05 M I2 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253.81 g/mol
Punto di ebollizione: 184.3
Punto di fusione: 114
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
Merck Index: 13,05036
Visualizza i codici
Assay 0.0950 - 0.1050 N