Stampa…
HEPES sale sodico, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
391333-1 391333-100 391333-500
391333-1EA 1120 EUR
391333-1 391333-100 391333-500
HEPES sale sodico, Millipore®
HEPES sodium salt
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Peso molecolare: 260,29 g/mol
Punto di fusione: ? 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036463
CAS Number: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=6a897b63469c2540240df1cc349c2773d57bcdaa&prid=web&clid=SAPDAM