Stampa…
HEPES sale sodico ≥99%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
0485-100GEA 210 EUR
0485-100G 0485-500G
HEPES sale sodico ≥99%, purissimo
HEPES sodium salt
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Peso molecolare: 260.29 g/mol
Punto di fusione: >105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036463
CAS Number: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
DNasi Assente
Metall pesanti (come Pb) < 0,0001%
Perdita per essiccamento <= 3%
pKa 7,45 - 7,65
Proteasi Assente
Purezza (base anidra) > 99%
RNasi Assente
Solubilità (5%, Acqua) conforme