HEPES sale sodico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 75277-39-3
Molecular Formula: C8H17N2NaO4S
Formula Weight: 260.28
MDL No.: MFCD00036463
Formula:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Punto di fusione: ? 105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036463 CAS Number: 75277-39-3 EINECS: 278-169-7 |