Stampa…
HEPES sale sodico 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
327265000 327261000
ACRO327265000EA 486 EUR
ACRO327265000 ACRO327261000
HEPES sale sodico 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
HEPES sodium salt
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Punto di fusione: 248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036463
CAS Number: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 9.5 to 11.5 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected