HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]-etansolfonico) free acid, ULTROL®, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
C₈H₁₈N₂O₄S Punto di fusione: 210…215 °C Densità: 1,448 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS Number: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |